Tlačiť
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine, 1-(3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC9120-1G PC9120-5G PC9120-10G
APOSPC9120-1GEA 66.59 EUR
APOSPC9120-1G APOSPC9120-5G APOSPC9120-10G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N₃
Teplota varu: 106 °C (1,5 mm Hg)
Teplota tavenia: 45…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00114705
Číslo CAS: 87394-63-6
OSN: 3259
ADR: 8,III