Tlačiť
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC911412-100MG PC911412-250MG
APOSPC911412-100MGEA 658.52 EUR
APOSPC911412-100MG APOSPC911412-250MG
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₇FN₂
Mw: 150.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658314
Číslo CAS: 368426-73-7