Tlačiť
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC911165-1G PC911165-5G
APOSPC911165-1GEA 127.78 EUR
APOSPC911165-1G APOSPC911165-5G
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Mw: 185.152 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17014026
Číslo CAS: 10298-81-4