Tlačiť
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC911150-1G PC911150-5G
APOSPC911150-1GEA 282.4 EUR
APOSPC911150-1G APOSPC911150-5G
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Mw: 193.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11036172
Číslo CAS: 1267271-26-0