Tlačiť
1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC911085-1G PC911085-250MG PC911085-500MG
APOSPC911085-1GEA 895.31 EUR
APOSPC911085-1G APOSPC911085-250MG APOSPC911085-500MG
1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine 97%
1-Boc-3-(4-fluorobenzyl)-3-carboxypiperidine
Vzorec: C₁₈H₂₄FNO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840049
Číslo CAS: 887344-22-1