Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC911011-100MG PC911011-250MG
APOSPC911011-100MGEA 61.69 EUR
APOSPC911011-100MG APOSPC911011-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Mw: 188.128 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00720656
Číslo CAS: 53173-70-9