Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC910983-1G PC910983-250MG
APOSPC910983-1GEA 122.57 EUR
APOSPC910983-1G APOSPC910983-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
Mw: 174.105 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25476575
Číslo CAS: 1646152-46-6