Tlačiť
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC910950-1G PC910950-250MG
APOSPC910950-1GEA 679.35 EUR
APOSPC910950-1G APOSPC910950-250MG
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Mw: 151.138 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11213689
Číslo CAS: 856931-47-0