Tlačiť
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl (3-fluorophenyl)glycinate
PC910928-1G PC910928-5G
APOSPC910928-1GEA 61.77 EUR
APOSPC910928-1G APOSPC910928-5G
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₂
Mw: 197.206 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11152956
Číslo CAS: 2573-30-0