Tlačiť
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC910858-1G PC910858-5G
APOSPC910858-1GEA 249.15 EUR
APOSPC910858-1G APOSPC910858-5G
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₆FN
Mw: 181.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11139645
Číslo CAS: 1019578-68-7