Tlačiť
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propan-1-one, 2-Fluoro-4-propanoylanisole
PC9108-1G PC9108-50MG PC9108-250MG PC9108-500MG PC9108-5G
APOSPC9108-1GEA 284 EUR
APOSPC9108-1G APOSPC9108-50MG APOSPC9108-250MG APOSPC9108-500MG APOSPC9108-5G
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Teplota varu: 160…162 °C (15 mm Hg)
Teplota tavenia: 81…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01814881
Číslo CAS: 586-22-1