Tlačiť
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC910758-1G PC910758-250MG
APOSPC910758-1GEA 974.96 EUR
APOSPC910758-1G APOSPC910758-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Mw: 256.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18257659
Číslo CAS: 1256790-33-6