Tlačiť
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC910722-1G PC910722-250MG
APOSPC910722-1GEA 945.85 EUR
APOSPC910722-1G APOSPC910722-250MG
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one
Vzorec: C₁₀H₈FNO
Mw: 177.175 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22373149
Číslo CAS: 5279-86-7