Tlačiť
2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC910720-1G PC910720-5G
APOSPC910720-1GEA 282.79 EUR
APOSPC910720-1G APOSPC910720-5G
2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11044343
Číslo CAS: 849934-82-3