Tlačiť
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC910648-1G PC910648-250MG
APOSPC910648-1GEA 269.18 EUR
APOSPC910648-1G APOSPC910648-250MG
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine 97%
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
Vzorec: C₉H₆BrFN₂
Mw: 241.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24539398
Číslo CAS: 1432323-09-5