Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)-4H-chromen-4-one
PC910374-100MG PC910374-1G PC910374-5G
APOSPC910374-100MGEA 347.77 EUR
APOSPC910374-100MG APOSPC910374-1G APOSPC910374-5G
2-(Trifluoromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one ≥98%
2-(Trifluoromethyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00761957
Číslo CAS: 151668-40-5