Tlačiť
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC910371-1G PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA 548.37 EUR
APOSPC910371-1G APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Mw: 209.596 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09907679
Číslo CAS: 1379346-32-3