Tlačiť
Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC910289-1G PC910289-5G
APOSPC910289-1GEA 249.15 EUR
APOSPC910289-1G APOSPC910289-5G
Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate 95%
Ethyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
Mw: 184.164 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12406844
Číslo CAS: 1214387-36-6