Tlačiť
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC910151-1G PC910151-500MG
APOSPC910151-1GEA 532.75 EUR
APOSPC910151-1G APOSPC910151-500MG
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O
Mw: 230.999 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22199810
Číslo CAS: 151276-10-7