Tlačiť
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC910138-1G PC910138-250MG PC910138-5G PC910138-25G
APOSPC910138-1GEA 447.83 EUR
APOSPC910138-1G APOSPC910138-250MG APOSPC910138-5G APOSPC910138-25G
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃ClF₄O
Mw: 214.545 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22580940
Číslo CAS: 128540-52-3