Tlačiť
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC909882-1G PC909882-250MG PC909882-5G
APOSPC909882-1GEA 262.37 EUR
APOSPC909882-1G APOSPC909882-250MG APOSPC909882-5G
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene 95%
1-Ethoxy-3-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Mw: 185.152 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13689265
Číslo CAS: 1233952-97-0