Tlačiť
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9096-1G PC9096-5G
APOSPC9096-1GEA 192.27 EUR
APOSPC9096-1G APOSPC9096-5G
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Mw: 250.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779030
Číslo CAS: 914636-93-4