Tlačiť
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyridine-2-carboxylic acid
PC909383-1G PC909383-250MG
APOSPC909383-1GEA 560.38 EUR
APOSPC909383-1G APOSPC909383-250MG
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₃
Mw: 283.203 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06410074
Číslo CAS: 887982-16-3