Tlačiť
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC909184-1G PC909184-5G
APOSPC909184-1GEA 355.3 EUR
APOSPC909184-1G APOSPC909184-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₆FNO₂S
Mw: 187.191 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22489274
Číslo CAS: 78227-84-6