Tlačiť
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC908932-1G PC908932-5G
APOSPC908932-1GEA 24.91 EUR
APOSPC908932-1G APOSPC908932-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Mw: 158.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08442288
Číslo CAS: 321318-21-2