Tlačiť
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC908697-1G PC908697-5G
APOSPC908697-1GEA 307.23 EUR
APOSPC908697-1G APOSPC908697-5G
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Mw: 186.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06823978
Číslo CAS: 167683-63-8