Tlačiť
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine
PC908669-1G PC908669-5G
APOSPC908669-1GEA 101.34 EUR
APOSPC908669-1G APOSPC908669-5G
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₉F₂N
Mw: 157.161 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116333
Číslo CAS: 276875-21-9