Tlačiť
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC908598-1G PC908598-250MG
APOSPC908598-1GEA 278.39 EUR
APOSPC908598-1G APOSPC908598-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(furan-2-yl)ethanone
Vzorec: C₆H₃F₃O₂
Mw: 164.082 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07380746
Číslo CAS: 18207-47-1