Tlačiť
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC908415-1G PC908415-250MG PC908415-500MG
APOSPC908415-1GEA 874.02 EUR
APOSPC908415-1G APOSPC908415-250MG APOSPC908415-500MG
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Vzorec: C₅H₇F₂I
Mw: 232.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26521335
Číslo CAS: 1434142-22-9