Tlačiť
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC908211-10G PC908211-1G PC908211-5G
APOSPC908211-10GEA 1470.06 EUR
APOSPC908211-10G APOSPC908211-1G APOSPC908211-5G
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClFNO₂S
Mw: 245.658 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19200505
Číslo CAS: 194032-33-2