Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC908138-1G PC908138-250MG
APOSPC908138-1GEA 262.37 EUR
APOSPC908138-1G APOSPC908138-250MG
5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃F₃O₂S
Mw: 196.147 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04421350
Číslo CAS: 128009-32-5