Tlačiť
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC908031-1G PC908031-250MG PC908031-5G
APOSPC908031-1GEA 373.72 EUR
APOSPC908031-1G APOSPC908031-250MG APOSPC908031-5G
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₁₀H₉FO₃
Mw: 196.175 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26679549
Číslo CAS: 198477-82-6