Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC908006-1G PC908006-250MG PC908006-5G
APOSPC908006-1GEA 183.06 EUR
APOSPC908006-1G APOSPC908006-250MG APOSPC908006-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.034 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21337355
Číslo CAS: 1427438-75-2