Tlačiť
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC908002-1G PC908002-5G
APOSPC908002-1GEA 231.92 EUR
APOSPC908002-1G APOSPC908002-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄N
Mw: 193.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11655738
Číslo CAS: 216982-01-3