Tlačiť
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC907941-1G PC907941-5G
APOSPC907941-1GEA 348.98 EUR
APOSPC907941-1G APOSPC907941-5G
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(3-fluorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Mw: 182.192 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11555043
Číslo CAS: 587-47-3