Tlačiť
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine, (R)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
PC9079-1G PC9079-250MG
APOSPC9079-1GEA 124.75 EUR
APOSPC9079-1G APOSPC9079-250MG
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06761859
Číslo CAS: 761390-58-3
OSN: 2735
ADR: 8,III