Tlačiť
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC907410-1G PC907410-250MG
APOSPC907410-1GEA 919.29 EUR
APOSPC907410-1G APOSPC907410-250MG
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Mw: 189.116 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18791579
Číslo CAS: 1129458-32-7