Tlačiť
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Methyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ylamine
PC907339-1G PC907339-250MG PC907339-5G
APOSPC907339-1GEA 93.06 EUR
APOSPC907339-1G APOSPC907339-250MG APOSPC907339-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₅H₆F₃N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06805773
Číslo CAS: 149978-43-8