Tlačiť
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC907130-250MG PC907130-1G PC907130-5G
APOSPC907130-250MGEA 191.07 EUR
APOSPC907130-250MG APOSPC907130-1G APOSPC907130-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Mw: 226.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631618
Číslo CAS: 261945-05-5