Tlačiť
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC907097-1G PC907097-5G
APOSPC907097-1GEA 352.49 EUR
APOSPC907097-1G APOSPC907097-5G
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08459286
Číslo CAS: 169507-61-3