Tlačiť
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC907085-1G PC907085-250MG PC907085-5G
APOSPC907085-1GEA 88.12 EUR
APOSPC907085-1G APOSPC907085-250MG APOSPC907085-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Mw: 191.107 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698663
Číslo CAS: 61324-89-8