Tlačiť
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC906876-1G PC906876-250MG
APOSPC906876-1GEA 158.04 EUR
APOSPC906876-1G APOSPC906876-250MG
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Teplota tavenia: 63…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835189
Číslo CAS: 178813-77-9