Tlačiť
2-Fluoro-3-methylbutyric acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC906555-100MG PC906555-1G PC906555-250MG
APOSPC906555-100MGEA 475.47 EUR
APOSPC906555-100MG APOSPC906555-1G APOSPC906555-250MG
2-Fluoro-3-methylbutyric acid 95%
2-Fluoro-3-methylbutyric acid
Vzorec: C₅H₉FO₂
Mw: 120.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01737272
Číslo CAS: 1578-62-7