Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC906472-1G PC906472-250MG
APOSPC906472-1GEA 352.49 EUR
APOSPC906472-1G APOSPC906472-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₇F₃O
Mw: 200.157 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772123
Číslo CAS: 68755-37-3