Tlačiť
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-2,2-difluoropropane hydrochloride, 2,2-Difluoropropan-1-amine hydrochloride
PC9057-1G PC9057-250MG PC9057-5G
APOSPC9057-1GEA 31.57 EUR
APOSPC9057-1G APOSPC9057-250MG APOSPC9057-5G
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₇F₂N·ClH
Teplota tavenia: 235…239 °C
Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659051
Číslo CAS: 868241-48-9