Tlačiť
3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC905425-1G PC905425-5G
APOSPC905425-1GEA 257.52 EUR
APOSPC905425-1G APOSPC905425-5G
3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
3-Fluorobenzoyl cyanide
Vzorec: C₈H₄FNO
Mw: 149.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658450
Číslo CAS: 658-08-2