Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC905423-100MG PC905423-250MG
APOSPC905423-100MGEA 78.11 EUR
APOSPC905423-100MG APOSPC905423-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Mw: 265.03 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18258885
Číslo CAS: 1256824-06-2