Tlačiť
Potassium (chloromethyl)trifluoroborate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC905379-1G PC905379-5G
APOSPC905379-1GEA 54.88 EUR
APOSPC905379-1G APOSPC905379-5G
Potassium (chloromethyl)trifluoroborate 95%
Potassium (chloromethyl)trifluoroborate
Vzorec: CH₂BClF₃·K
Mw: 156.384 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11052821
Číslo CAS: 1279123-64-6