Tlačiť
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC905242-100G PC905242-10G PC905242-25G
APOSPC905242-100GEA 1310.47 EUR
APOSPC905242-100G APOSPC905242-10G APOSPC905242-25G
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇FN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05864517
Číslo CAS: 936940-82-8