Tlačiť
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC905223-1G PC905223-250MG
APOSPC905223-1GEA 986.76 EUR
APOSPC905223-1G APOSPC905223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04108264
Číslo CAS: 66464-20-8